Fontos dokumentumok
S3378
Spironolactone
97.0-103.0% (HPLC), powder, aldosterone receptor antagonist
Szinonimák:
4-Pregnen-21-oic acid-17α-ol-3-one-7α-thiol γ-lactone 7-acetate, 7α-(Acetylthio)-17α-hydroxy-3-oxopregn-4-ene-21-carboxylic acid γ-lactone
About This Item
Javasolt termékek
product name
Spironolactone, 97.0-103.0%
Minőségi szint
Teszt
97.0-103.0%
mp
207-208 °C (lit.)
oldhatóság
chloroform: complete 50 mg/ml, clear, faintly yellow
SMILES string
CC(=O)S[C@@H]1CC2=CC(=O)CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@@]45CCC(=O)O5)[C@H]13
InChI
1S/C24H32O4S/c1-14(25)29-19-13-15-12-16(26)4-8-22(15,2)17-5-9-23(3)18(21(17)19)6-10-24(23)11-7-20(27)28-24/h12,17-19,21H,4-11,13H2,1-3H3/t17-,18-,19+,21+,22-,23-,24+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LXMSZDCAJNLERA-ZHYRCANASA-N
Géninformáció
human ... HSD17B1(3292) , NR3C2(4306)
rat ... Ar(24208)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Elkészítési megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges