Merck
C3412
Sigma-Aldrich
Cyproterone acetate
≥98%
Szinonimák:
6-Chloro-1β,2β-dihydro-17-hydroxy-3′H-cyclopropa(1,2)-pregna-1,4,6-triene-3,20-dione acetate
Méret kiválasztása
250 MG
118 600,00 Ft
118 600,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
250 MG
118 600,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H29ClO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
416.94
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
118 600,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
≥98%
Forma
powder
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@](OC(C)=O)(C(C)=O)[C@@]1(C)CC[C@@]3([H])[C@@]2([H])C=C(Cl)C4=CC(=O)[C@@H]5C[C@@H]5[C@]34C
InChI
1S/C24H29ClO4/c1-12(26)24(29-13(2)27)8-6-16-14-10-20(25)19-11-21(28)15-9-18(15)23(19,4)17(14)5-7-22(16,24)3/h10-11,14-18H,5-9H2,1-4H3/t14-,15+,16-,17-,18-,22-,23-,24-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UWFYSQMTEOIJJG-FDTZYFLXSA-N
Géninformáció
Alkalmazás
Cyproterone acetate has been used to study its effects on insulin-like growth factor I secretion.[1]
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cyproterone acetate is a synthetic steroid and an androgen antagonist. It is a potent inhibitor of leukocyte migration through endothethial cell monolayers. Cyproterone acetate acts as a liver tumor promoter in experimental animal model.[2] Liver tumor promotion appears to be female gender-specific, as formation of an active metabolite that forms DNA adducts.[3]
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
M J Tucker et al.
Carcinogenesis, 17(7), 1473-1476 (1996-07-01)
The synthetic progestin cyproterone acetate (CPA) has been shown to be a hepatocarcinogen in the rat, but little is known of its effects in mice. A 52 week CPA study in the mouse strain C57Bl/10J has been reported not to
R Hofbauer et al.
Fertility and sterility, 72(4), 652-656 (1999-10-16)
To investigate the influence of ethinyl estradiol and cyproterone acetate in oral contraceptives on leukocyte migration through endothelial cell monolayers. Experimental in vitro prospective study. An academic research laboratory. Endothelial cells were cultured on microporous membranes to produce monolayers. Polymorphonuclear
Cody J Dey et al.
Hormones and behavior, 58(4), 599-605 (2010-07-10)
Proximate mediators of reproductive behaviors in vertebrates have a long history of study. In fishes, relatively few studies have focused on hormonal control of parental care, despite a comprehensive background on the general physiology of fishes, and the frequent occurrence
Cyproterone, norethindrone, medroxyprogesterone and levonorgestrel are less potent local human growth hormone and insulin-like growth factor I secretion stimulators than progesterone in human breast cancer explants expressing the estrogen receptor
Milewicz T, et al.
Gynecological Endocrinology, 16(4), 319-329 (2002)
Marta Díaz et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 97(10), 3630-3638 (2012-07-14)
The aim was to compare the effects of a traditional therapy (an oral estroprogestagen) to those of a novel treatment (a low-dose combination of generics) in adolescent girls with androgen excess. In an open-label trial over 1 yr, 34 adolescents
Cikkek
Cancer research has revealed that the classical model of carcinogenesis, a three step process consisting of initiation, promotion, and progression, is not complete.