Fontos dokumentumok
D8440
15-Deoxy-Δ12,14-prostaglandin J2
≥95% (HPLC), 1 mg/mL in methyl acetate
Szinonimák:
11-Oxoprosta-(5Z,9,12E,14E)-tetraen-1-oic acid, 15-Deoxy-Δ12,14-PGJ2
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
liquid
koncentráció
1 mg/mL in methyl acetate
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C\C=C1/[C@@H](C\C=C/CCCC(O)=O)C=CC1=O
InChI
1S/C20H28O3/c1-2-3-4-5-6-10-13-18-17(15-16-19(18)21)12-9-7-8-11-14-20(22)23/h6-7,9-10,13,15-17H,2-5,8,11-12,14H2,1H3,(H,22,23)/b9-7-,10-6+,18-13+/t17-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VHRUMKCAEVRUBK-GODQJPCRSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- to study its effect on lipid accumulation, viability/mitochondrial activity, and amount of vasculature in vascularized adipose tissue model
- as a peroxisome proliferator-activated receptor (PPARγ) agonist to activate intestinal fatty acid binding protein (I-FABP)-PPARγ pathway
- as a supplement in culture medium for induced neural stem/progenitor cells (NSPCs) differentiation
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
15.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-9 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?