Fontos dokumentumok
H9523
Serotonin hydrochloride
≥98%, powder, neurotransmitter
Szinonimák:
3-(2-Aminoethyl)-5-hydroxyindole hydrochloride, 5-HT, 5-Hydroxytryptamine hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
product name
Serotonin hydrochloride, powder
Teszt
≥98%
Minőségi szint
form
powder
szín
white to off-white
mp
149-154 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 17 mg/mL
0.1 M HCl: 22 mg/mL
ethanol: 5.3 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl[H].NCCc1c[nH]c2ccc(O)cc12
InChI
1S/C10H12N2O.ClH/c11-4-3-7-6-12-10-2-1-8(13)5-9(7)10;/h1-2,5-6,12-13H,3-4,11H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MDIGAZPGKJFIAH-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... HTR3A(3359)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Elkészítési megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Cikkek
Serotonin is stored in cells and metabolized by MAO, influencing CNS, GI, and platelet functions.