Fontos dokumentumok
M7949
Mitomycin C from Streptomyces caespitosus
≥98% (HPLC), potency: ≥970 μg per mg (USP XXIV), γ-irradiated, suitable for cell culture
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Streptomyces caespitosus
Minőségi szint
sterilitás
γ-irradiated
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder or crystals
hatékonyság
≥970 μg per mg (USP XXIV)
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szín
dark blue
mp
>360 °C
oldhatóság
DMSO: 1.0 mg/mL
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
neoplastics
Hatásmechanizmus
DNA synthesis | interferes
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12CN3C4=C([C@@H](COC(N)=O)[C@@]3(OC)[C@@]1([H])N2)C(=O)C(N)=C(C)C4=O
InChI
1S/C15H18N4O5/c1-5-9(16)12(21)8-6(4-24-14(17)22)15(23-2)13-7(18-13)3-19(15)10(8)11(5)20/h6-7,13,18H,3-4,16H2,1-2H3,(H2,17,22)/t6-,7+,13+,15-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NWIBSHFKIJFRCO-WUDYKRTCSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Antimicrobial Spectrum: Mitomycin C has strong antitumor activity, especially against Ehrlich ascites tumor cells, and strong bactericidal action against gram-positive and gram-negative bacteria.
Vigyázat
Elkészítési megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic