Fontos dokumentumok
M8407
Methotrexate hydrate
powder, suitable for cell culture, BioReagent
Szinonimák:
4-Amino-10-methylfolic acid hydrate, L-4-Amino-N10-methylpteroylglutamic acid hydrate, L-Amethopterin hydrate, Antifolan hydrate, MTX hydrate, Methylaminopterin hydrate
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Methotrexate hydrate, powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98% (HPLC)
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
oldhatóság
H2O: insoluble
antibiotikus hatásspektrum
neoplastics
parasites
Hatásmechanizmus
enzyme | inhibits
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H]O[H].CN(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H22N8O5.H2O/c1-28(9-11-8-23-17-15(24-11)16(21)26-20(22)27-17)12-4-2-10(3-5-12)18(31)25-13(19(32)33)6-7-14(29)30;/h2-5,8,13H,6-7,9H2,1H3,(H,25,31)(H,29,30)(H,32,33)(H4,21,22,23,26,27);1H2/t13-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FPJYMUQSRFJSEW-ZOWNYOTGSA-N
Géninformáció
human ... DHFR(1719)
Related Categories
Alkalmazás
- as a dihydrofolate (DHFR) inhibitor in sphere forming assay culture
- as a component of dulbecco′ modified Eagle′s medium (DMEM) for selection of transfected cells
- in viability and co-culture assays
Biokémiai/fiziológiai hatások
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?