Fontos dokumentumok
10107409001
Roche
Mitomycin C
crystalline powder, 98%, pkg of 2 mg
Szinonimák:
Mitomycin C
Teszt
98%
Forma
crystalline powder
molekulatömeg
334.3
kiszerelés
pkg of 2 mg
gyártó/kereskedő neve
Roche
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Hatásmechanizmus
DNA synthesis | interferes
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N21[C@]([C@H]4N[C@H]4C2)([C@@H](C3=C1C(=O)C(=C(C3=O)N)C)COC(=O)N)OC
InChI
1S/C15H18N4O5/c1-5-9(16)12(21)8-6(4-24-14(17)22)15(23-2)13-7(18-13)3-19(15)10(8)11(5)20/h6-7,13,18H,3-4,16H2,1-2H3,(H2,17,22)/t6-,7+,13+,15-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NWIBSHFKIJFRCO-WUDYKRTCSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- to cease mitosis
- in phosphate buffer saline (PBS) for inactivation and plating mouse embryonic fibroblasts (MEFs)
- as mutagen in mutagenicity assay
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic