M4287
Mitomycin C from Streptomyces caespitosus
powder, suitable for cell culture, BioReagent
Szinonimák:
Mitomycin
About This Item
Javasolt termékek
product name
Mitomycin C from Streptomyces caespitosus, powder, BioReagent, suitable for cell culture
biológiai forrás
Streptomyces caespitosus
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
form
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szín
gray
purple/blue
(1) 3.2, (2) 6.5
oldhatóság
H2O: 4 mL/vial, clear to slightly hazy, blue to purple (Stock solutions should be filter sterilized and stored at 2-8 °C in the dark.)
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Hatásmechanizmus
DNA synthesis | interferes
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12CN3C4=C([C@@H](COC(N)=O)[C@@]3(OC)[C@@]1([H])N2)C(=O)C(N)=C(C)C4=O
InChI
1S/C15H18N4O5/c1-5-9(16)12(21)8-6(4-24-14(17)22)15(23-2)13-7(18-13)3-19(15)10(8)11(5)20/h6-7,13,18H,3-4,16H2,1-2H3,(H2,17,22)/t6-,7+,13+,15-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NWIBSHFKIJFRCO-WUDYKRTCSA-N
Related Categories
Általános leírás
Chemical structure: Aziridine
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Antimicrobial Spectrum: Mitomycin C has strong antitumor activity, especially against Ehrlich ascites tumor cells, and strong bactericidal action against gram-positive and gram-negative bacteria.
Vigyázat
Elkészítési megjegyzés
javasolt kesztyű a fröccsenés elleni védelemhez
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
Protocols
This page covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.