M0440
Mitomycin C from Streptomyces caespitosus
meets USP testing specifications
Szinonimák:
Mitomycin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Streptomyces caespitosus
Minőségi szint
szín
blue-violet
oldhatóság
H2O: 40 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
H2O: soluble
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Hatásmechanizmus
DNA synthesis | interferes
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12CN3C4=C([C@@H](COC(N)=O)[C@@]3(OC)[C@@]1([H])N2)C(=O)C(N)=C(C)C4=O
InChI
1S/C15H18N4O5/c1-5-9(16)12(21)8-6(4-24-14(17)22)15(23-2)13-7(18-13)3-19(15)10(8)11(5)20/h6-7,13,18H,3-4,16H2,1-2H3,(H2,17,22)/t6-,7+,13+,15-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NWIBSHFKIJFRCO-WUDYKRTCSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Antimicrobial Spectrum: Mitomycin C has strong antitumor activity, especially against Ehrlich ascites tumor cells, and strong bactericidal action against gram-positive and gram-negative bacteria.
Vigyázat
Elkészítési megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3