Fontos dokumentumok
M7316
Monoamine Oxidase A human
recombinant, expressed in baculovirus infected BTI insect cells
Szinonimák:
MAO-A, MAOA
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in baculovirus infected BTI insect cells
Minőségi szint
form
liquid
kiszerelés
vial of ~2.5 mg
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... MAOA(4128)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Cikkek
Serotonin is stored in cells and metabolized by MAO, influencing CNS, GI, and platelet functions.