Fontos dokumentumok
SRP0517
Sigma-Aldrich
MAOA, His-Tag, FLAG® -Tag
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Szinonimák:
Amine Oxidase A, EC 1.4.3.4, MAOA, Mao, Monoamine Oxidase A
About This Item
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.26
rekombináns
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
form
frozen liquid
molekulatömeg
58.2 kDa
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... MAOA(4128)
Általános leírás
Human monoamine oxidase A (MAOA), GenBank Accession No. NM_000240, a.a. 2-497, with N-terminal His-tag and N-terminal FLAG-tag, MW = 58.2 kDa, expressed in a baculovirus infected Sf9 cell expression system.
Fizikai forma
Aqueous solution
Jogi információk
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1