Fontos dokumentumok
D7876
Diamine Oxidase from porcine kidney
≥0.05 unit/mg solid
Szinonimák:
Amine:oxygen oxidoreductase (deaminating) (pyridoxal-containing)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Porcine kidney
Minőségi szint
form
solid
specifikus aktivitás
≥0.05 unit/mg solid
molekulatömeg
170 kDa
oldhatóság
100 mM sodium phosphate buffer, pH 7.2: soluble 10 mg/mL
idegen aktivitás
monoamine oxidase (benzylamine substrate) ≤1%
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Protocols
To standardize a procedure for the enzymatic assay of Diamine Oxidase.