Fontos dokumentumok
M1821
Anti-Monoamine Oxidase B antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-Adrenalin oxidase, Anti-MAO, brain, Anti-MAO, platelet, Anti-Tyramine oxidase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~58 kDa
faj reaktivitás
mouse, rat, human
koncentráció
~1.5 mg/mL
technika/technikák
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using rat liver mitochondrial fraction
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ASCC3(10973) , MAOB(4129)
rat ... Maob(25750)