Fontos dokumentumok
L5006
Leucine Aminopeptidase, microsomal from porcine kidney
Type IV-S, ammonium sulfate suspension, 10-40 units/mg protein (Bradford)
Szinonimák:
Aminopeptidase M, Aminopeptidase N, Cathepsin III, LAP, Leucinamide aminopeptidase, Leucinaminopeptidase
About This Item
Javasolt termékek
típus
Type IV-S
Minőségi szint
form
ammonium sulfate suspension
specifikus aktivitás
10-40 units/mg protein (Bradford)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
inhibitor
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
Az ammónium-szulfát szuszpenzióként szállított enzimekkel való munkavégzésre vonatkozó utasítások