Fontos dokumentumok
MAK520
Monoamine Oxidase (MAO) Inhibitor Screening Kit
sufficient for 100 fluorometric tests
Szinonimák:
MAO-A Inhibitor Detection Kit
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
észlelési módszer
fluorometric
vonatkozó betegség(ek)
Alzheimer′s disease; Parkinson′s disease; depression; migraine disorder; schizophrenia; substance abuse; neurodegenerative disorders; neuropsychiatric diseases; neurological disorders
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Related Categories
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- Compatible with high-throughput handling systems.
Alkalmasság
Elv
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)