Fontos dokumentumok
C3735
Cytochrome P450 human
1A1 Isozyme Microsomes, with P450 Reductase, recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells (BTI-TN-5B1-4)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in baculovirus infected insect cells (BTI-TN-5B1-4)
Forma
solution
specifikus aktivitás
≥4 units/pmol enzyme
molekulatömeg
45-60 kDa
kiszerelés
vial of 0.5 nmol
technika/technikák
activity assay: suitable
oldhatóság
water: soluble
alkalmasság
suitable for molecular biology
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
cell analysis
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... CYP1A1(1543)
Általános leírás
Cytochrome P450 (CYP) enzymes are a family of enzymes that are encoded by the P450 genes. These enzymes are membrane bound hemoproteins. that are mainly found in the liver’s endoplasmic reticulum.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)