Fontos dokumentumok
M1946
Anti-Monoamine Oxidase B (C-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, ~1.5 mg/mL, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-Adrenalin oxidase, Anti-MAO, brain, Anti-MAO, platelet, Anti-Tyramine oxidase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~58 kDa
faj reaktivitás
rat, mouse, human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
koncentráció
~1.5 mg/mL
technika/technikák
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using rat liver mitochondrial fraction and HEK-293T cells expressing human MAO-B
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ASCC3(10973) , MAOB(4129)
rat ... Maob(25750)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)