Fontos dokumentumok
SAB4200005
Anti-UVRAG antibody ,Mouse monoclonal
clone UVRAG-11, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-DHTX, Anti-UV radiation resistance-associated gene protein, Anti-p63
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
UVRAG-11, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~90 kDa
faj reaktivitás
mouse, human
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 2-4 μg/mL using whole extract of human G361 cells
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... UVRAG(7405)
mouse ... Uvrag(78610)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cél megnevezése
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)