Merck
M4255
Sigma-Aldrich
3-Methoxy-L-tyrosine monohydrate
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
4-Hydroxy-3-methoxy-L-phenylalanine, L-3-O-Methyl-DOPA
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H13NO4 H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
229.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
product name
3-Methoxy-L-tyrosine monohydrate, powder
Teszt
≥98% (HPLC)
Minőségi szint
form
powder
alkalmazás(ok)
detection
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1cc(C[C@H](N)C(O)=O)ccc1O
InChI
1S/C10H13NO4/c1-15-9-5-6(2-3-8(9)12)4-7(11)10(13)14/h2-3,5,7,12H,4,11H2,1H3,(H,13,14)/t7-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PFDUUKDQEHURQC-ZETCQYMHSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
3-Methoxy-L-tyrosine is a metabolite of L-Dopa.
The major metabolite of L-DOPA via catechol O-methyltransferase (COMT). 3-methoxy-L-tyrosine is neither a substrate for nor an inhibitor of L-amino acid decarboxylase activity. Inhibition of COMT enhances the anti-Parkinson activity of L-DOPA.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Dokumentumtár megtekintése
Chiara Muzzi et al.
Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie, 62(4), 253-258 (2007-12-26)
Levodopa is the medication of choice for Parkinson's disease. The biological complexity of levodopa and of its main derivatives makes their determination important in the clinical field. The aim of this study was to develop an HPLC method for the