PHR2096
Levodopa Related Compound B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
DL-3-O-Methyldopa, 3-Methoxytyrosine
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1420006
API-család
levodopa
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 100 mL
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C10H13NO4/c1-15-9-5-6(2-3-8(9)12)4-7(11)10(13)14/h2-3,5,7,12H,4,11H2,1H3,(H,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PFDUUKDQEHURQC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)