Fontos dokumentumok
1095517
USP
Carbidopa Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
3-O-Methylcarbidopa, (RS)-2-Hydrazino-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-methylpropionic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
carbidopa
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
OC1=CC=C(CC(C)(NN)C(O)=O)C=C1OC
InChI
1S/C11H16N2O4/c1-11(13-12,10(15)16)6-7-3-4-8(14)9(5-7)17-2/h3-5,13-14H,6,12H2,1-2H3,(H,15,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CZEXQBQCMOVXGP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)