Fontos dokumentumok
65390
3-Methoxytyramine hydrochloride
99% (AT)
Szinonimák:
3-MT, 3-Methoxy-4-hydroxyphenethylamine hydrochloride, 4-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol hydrochloride
Teszt
99% (AT)
form
solid
mp
212-215 °C
213-215 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
Cl[H].COc1cc(CCN)ccc1O
InChI
1S/C9H13NO2.ClH/c1-12-9-6-7(4-5-10)2-3-8(9)11;/h2-3,6,11H,4-5,10H2,1H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AWRIOTVUTPLWLF-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?