Merck
472727
Sigma-Aldrich
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-L-alanine
97%, for peptide synthesis
Szinonimák:
(S)-2-Amino-3-(3,4-dimethoxyphenyl)propanoic acid, 3-Methoxy-O-methyl-L-tyrosine, DMPA
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3O)2C6H3CH2CH(NH2)CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
225.24
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Terméknév
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-L-alanine, 97%
Minőségi szint
Teszt
97%
optikai aktivitás
[α]22/D −5°, c = 4 in 1 M HCl
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
254-257 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
COc1ccc(C[C@H](N)C(O)=O)cc1OC
InChI
1S/C11H15NO4/c1-15-9-4-3-7(6-10(9)16-2)5-8(12)11(13)14/h3-4,6,8H,5,12H2,1-2H3,(H,13,14)/t8-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VWTFNYVAFGYEKI-QMMMGPOBSA-N
Alkalmazás
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-L-alanine can be used as a reactant to synthesize (2S)-2-amino-3-[3,4-di(methoxy)phenyl]propan-1-ol (β-amino alcohol) for use as a key intermediate to prepare tetracyclic core of the Erythrina alkaloids.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Facile and highly stereoselective synthesis of the tetracyclic erythrinane core
Allin SM, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 67, 9464-9467 (2002)