Fontos dokumentumok
H8876
5-Hydroxyindole-3-acetic acid
≥98% (HPLC), crystalline
Szinonimák:
5-HIAA
About This Item
Javasolt termékek
product name
5-Hydroxyindole-3-acetic acid, ≥98% (HPLC), crystalline
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
crystalline
szín
white to purple
mp
161-164 °C (dec.) (lit.)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC(=O)Cc1c[nH]c2ccc(O)cc12
InChI
1S/C10H9NO3/c12-7-1-2-9-8(4-7)6(5-11-9)3-10(13)14/h1-2,4-5,11-12H,3H2,(H,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DUUGKQCEGZLZNO-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... HTR1A(3350) , HTR1B(3351) , HTR1D(3352) , HTR1E(3354) , HTR1F(3355) , HTR2A(3356) , HTR2B(3357) , HTR2C(3358) , HTR3A(3359) , HTR3B(9177) , HTR3C(170572) , HTR3D(200909) , HTR3E(285242) , HTR4(3360) , HTR5A(3361) , HTR5B(645694) , HTR6(3362) , HTR7(3363)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Serotonin is stored in cells and metabolized by MAO, influencing CNS, GI, and platelet functions.