Fontos dokumentumok
69673
Homovanillic acid
analytical standard
Szinonimák:
4-Hydroxy-3-methoxyphenylacetic acid, HVA
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
142-145 °C (lit.)
142-145 °C
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
Formátum
neat
SMILES string
COc1cc(CC(O)=O)ccc1O
InChI
1S/C9H10O4/c1-13-8-4-6(5-9(11)12)2-3-7(8)10/h2-4,10H,5H2,1H3,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QRMZSPFSDQBLIX-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
This article shows the use of BugBuster® and Benzonase® as protein purification tools to extract recombinant proteins from E. coli and to reduce the viscosity of the extract.