Fontos dokumentumok
M1421
IgA, Kappa from murine myeloma
clone TEPC 15, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Mouse IgA-κ
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
klón
TEPC 15, monoclonal
Teszt
≥90% (non-reduced, SDS-PAGE)
form
buffered aqueous solution
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
IgA, κ from murine myeloma is produced by TEPC 15 tumor line that is pristane-induced plasmacytoma originated and carried intraperitoneally in BALB/c mice. The antibody is specific for κ chain of mouse IgA. The purified immunoglobulin preparation is non-reactive with anti-mouse IgM, IgG1, IgG2a, IgG2b, and IgG3.
Egyediség
Alkalmazás
- immunofluorescence assay
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- invasion assays
- western blotting
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3