Fontos dokumentumok
M3024
Minimum Essential Medium Eagle
with Earle′s salts and non-essential amino acids, without L-glutamine, phenol red and sodium bicarbonate, Modified, powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
EMEM, MEM
Méret kiválasztása
27 500,00 Ft
Méret kiválasztása
About This Item
27 500,00 Ft
Javasolt termékek
Minőségi szint
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
alkatrészek
Earle’s salts (5% CO2): yes
L-glutamine: no
HEPES: no
NaHCO3: no
sodium pyruvate: no
phenol red: no
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- to culture endometrial adenocarcinoma Ishikawa cells for bisphenol studies
- to culture MCF-7 cells for experimental treatments with hormone
- to maintain zebrafish pineal glands for action spectrum analysis
Tulajdonságok és előnyök
Mennyiség
Feloldás
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
A large selection of MEM formulations. Minimum Essential Medium (MEM), developed by Harry Eagle, is one of the most widely used of all synthetic cell culture media.
Protocols
Powdered media and salt mixtures are extremely hygroscopic and should be protected from atmospheric moisture.