Fontos dokumentumok
M6395
MCDB 105 Medium
With trace elements, L-glutamine and 25mM HEPES, powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
Molecular, Cellular, and Development Biology 105 medium
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
alkatrészek
phenol red: 0.001242 g/L
glucose: 0.72064 g/L (Dextro)
sodium pyruvate: 0.11 g/L
HEPES: 5.958 g/L (25mM)
L-glutamine: 0.3653 g/L
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- human umbilical vein endothelial cells
- primary human endometrial stromal cells (ESC)
- ovarian cancer cell line (OVCAR3)
Mennyiség
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
kiegészítés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)