Fontos dokumentumok
G5149
Gly-Gln monohydrate
≥97% (HPLC), powder
Szinonimák:
Glycyl-L-glutamine
About This Item
Javasolt termékek
product name
Gly-Gln monohydrate, ≥97% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O.NCC(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H13N3O4.H2O/c8-3-6(12)10-4(7(13)14)1-2-5(9)11;/h4H,1-3,8H2,(H2,9,11)(H,10,12)(H,13,14);1H2/t4-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KLFWVRQACSYLOH-WCCKRBBISA-N
Amino Acid Sequence
Általános leírás
Alkalmazás
- as a supplement in Dulbecco′s modified Eagle medium (DMEM) to culture equine embryos
- as a supplement in DMEM/F-12 to culture cleaved horse embryos
- in the human tubal fluid (HTF) medium to study ammonium accumulation in commercially available embryo culture media during incubation and storage
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Importance and uses of glutamine in hybridoma and mammalian cell culture