Merck
M4655
Minimum Essential Medium Eagle
With Earle′s salts, L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Szinonimák:
EMEM, MEM
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
12352207
NACRES:
NA.75
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
Forma
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
alkatrészek
sodium pyruvate: no
phenol red: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
HEPES: no
NaHCO3: yes
L-glutamine: yes
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
Minimum Essential Medium (MEM), developed by Harry Eagle, is one of the most widely used of all synthetic cell culture media. Early attempts to cultivate normal mammalian fibroblasts and certain subtypes of HeLa cells revealed they had specific nutritional requirements that could not be met by Eagle′s Basal Medium (BME). Subsequent studies using these and other cells in culture indicated additions to BME could be made to aid growth of a wider variety of fastidious cells.
MEM, which incorporates these modifications, includes higher concentrations of amino acids so the medium more closely approximates the protein composition of cultured mammalian cells. MEM has been used for cultivation of a wide variety of cells grown in monolayers. Optional supplementation of non-essential amino acids to the formulations that incorporate either Hanks′ or Earle′s salts has broadened the usefulness of this medium.
Alkalmazás
Generally used to grow attached cell lines, such as fibroblasts, in the presence of FBS, calf or horse sera.
Egyéb megjegyzések
This product lacks L-Ala; L-Asn; L-Glu; Gly; L-Pro; L-Ser.
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Jiaxin Hu et al.
Biochemistry, 53(28), 4510-4518 (2014-07-02)
Dentatorubral-pallidoluysian atrophy (DRPLA) is a progressive neurodegenerative disorder that currently has no curative treatments. DRPLA is caused by an expansion of a CAG trinucleotide repeat region within the protein-encoding sequence of the atrophin-1 (ATN-1) gene. Inhibition of mutant ATN-1 protein
Yongjun Chu et al.
Nucleic acids research, 48(12), 6740-6758 (2020-05-29)
How genetic defects trigger the molecular changes that cause late-onset disease is important for understanding disease progression and therapeutic development. Fuchs' endothelial corneal dystrophy (FECD) is an RNA-mediated disease caused by a trinucleotide CTG expansion in an intron within the
Mutsuyo Takayama-Ito et al.
PLoS neglected tropical diseases, 12(4), e0006398-e0006398 (2018-04-17)
Lymphocytic choriomeningitis virus (LCMV) causes a variety of diseases, including asymptomatic infections, meningitis, and congenital infections in the fetus of infected mother. The development of a safe and effective vaccine against LCMV is imperative. This study aims to develop a
Ivan Trus et al.
Frontiers in immunology, 10, 3077-3077 (2020-02-11)
Experimental increase of CpG dinucleotides in an RNA virus genome impairs infection providing a promising approach for vaccine development. While CpG recoding is an emerging and promising vaccine approach, little is known about infection phenotypes caused by recoded viruses in
Shelby Landreth et al.
Vaccines, 8(2) (2020-05-07)
Avian influenza H7N9 viruses continue to pose a great threat to public health, which is evident by their high case-fatality rates. Although H7N9 was first isolated in humans in China in 2013, to date, there is no commercial vaccine available
Cikkek
Calcium is an ionically stable divalent cation with important beneficial and toxic properties in cell culture. It is a component of a wide range of cell culture media.
A kalcium egy ionilag stabil kétértékű kation, amely a sejtkultúrában fontos hasznos és toxikus tulajdonságokkal rendelkezik. A sejttenyésztési közegek széles skálájának összetevője.
A large selection of MEM formulations. Minimum Essential Medium (MEM), developed by Harry Eagle, is one of the most widely used of all synthetic cell culture media.