Fontos dokumentumok
M0644
Minimum Essential Medium Eagle
Alpha Modification, with L-glutamine, ribonucleosides and deoxyribonucleosides, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
MEM
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
alkatrészek
NaHCO3: no
L-glutamine: yes
phenol red: yes
HEPES: no
sodium pyruvate: yes
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- maintain natural killer (NK) cell lines
- culture Leishmania donovani strains
- culture epidermal neural crest stem cells (EPI-NCSCs) from the bulge of rat hair follicles
Mennyiség
Feloldás
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
A large selection of MEM formulations. Minimum Essential Medium (MEM), developed by Harry Eagle, is one of the most widely used of all synthetic cell culture media.
Protocols
Powdered media and salt mixtures are extremely hygroscopic and should be protected from atmospheric moisture.