Fontos dokumentumok
M2645
Minimum Essential Medium Eagle
HEPES modification, with Earle′s salts and ʟ-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
EMEM, MEM
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Minimum Essential Medium Eagle, HEPES Modification, with Earle′s salts, L-glutamine and 25 mM HEPES, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
alkatrészek
HEPES: 25 mM
phenol red: yes
L-glutamine: yes
NaHCO3: no
sodium pyruvate: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Mennyiség
Feloldás
Egyéb megjegyzések
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
A large selection of MEM formulations. Minimum Essential Medium (MEM), developed by Harry Eagle, is one of the most widely used of all synthetic cell culture media.
Protocols
Powdered media and salt mixtures are extremely hygroscopic and should be protected from atmospheric moisture.