Fontos dokumentumok
M0325
Minimum Essential Medium Eagle
With Earle′s salts, non-essential amino acids, ʟ-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Szinonimák:
EMEM, MEM
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Minimum Essential Medium Eagle, With Earle′s salts, non-essential amino acids, L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
Forma
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
Endotoxin, tested
alkatrészek
glucose: 1.0 g/L (Dextro)
L-glutamine: 0.292 g/L
phenol red: 0.011 g/L
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: 2.2 g/L
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- thyroid cancer cell lines
- macrophage-like DH82 cells
- vero CCL-81 cells
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
kiegészítés
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?