Fontos dokumentumok
56419C
Minimum Essential Medium
with Earle′s Balanced Salts, with 2.0 mM L-glutamine, without sodium bicarbonate, dry powder, suitable for cell culture
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Minimum Essential Medium Eagle, MEM
About This Item
Javasolt termékek
leírás
for research or for further manufacturing use
Minőségi szint
Forma
dry powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
alkatrészek
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: no
L-glutamine: 292 mg/L
phenol red: 11 mg/L
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Mennyiség
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)