Fontos dokumentumok
M7278
Minimum Essential Medium Eagle
HEPES modification, with Earle′s salts and sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Szinonimák:
EMEM, MEM
About This Item
Javasolt termékek
product name
Minimum Essential Medium Eagle, HEPES Modification, with Earle′s salts, 25 mM HEPES and sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
form
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
pH
>7.2
alkatrészek
L-glutamine: no
phenol red: yes
HEPES: 25 mM
sodium pyruvate: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: yes
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Feloldás
Egyéb megjegyzések
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Cikkek
A large selection of MEM formulations. Minimum Essential Medium (MEM), developed by Harry Eagle, is one of the most widely used of all synthetic cell culture media.