Fontos dokumentumok
H2387
Hanks′ Balanced Salts
Modified, without calcium chloride, magnesium sulfate and sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
HBSS
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- to culture primary hippocampal neuron cells from rats
- to collect the rat brains
- to culture rat primary hepatocytes
Mennyiség
Feloldás
Egyéb megjegyzések
kiegészítés
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Powdered media and salt mixtures are extremely hygroscopic and should be protected from atmospheric moisture.