H6147
HEPES
BioXtra, suitable for mouse embryo cell culture, ≥99.5% (titration)
Szinonimák:
4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulfonic acid)
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioXtra
Minőségi szint
Teszt
≥99.5% (titration)
form
powder
technika/technikák
cell culture | embryo: suitable
pH
5.0-6.5 (25 °C, 238 g/L)
hasznos pH-tartomány
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
7.5
oldhatóság
water: 500 mg/mL, clear, colorless
absorption
≤0.05 at 290 in H2O at 33%
SMILES string
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- As a constituent of modified Eagle′s minimum essential medium for in vitro culturing of spermatogenic cells and as a constituent of the cryoprotectant used to preserve these germ cells
- As a component of modified Ham′s F-10 for the incubation of doe zygotes to carry out Haploid male hemizygous recipient production
- in the preparation of 90% Percoll solution used in Percoll- gradient method for sperm collection and preparation
Egyéb megjegyzések
Fizikai tulajdonságok
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Mouse embryo media and embryo validated reagents for transgenic mouse embryo culture
Egér embrió táptalajok és embrió validált reagensek transzgenikus egér embriók tenyésztéséhez