Merck
G1264
Gentamicin sulfate salt
powder, non-animal origin, suitable for cell culture, BioReagent
Szinonimák:
Gentiomycin C
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
CAS-szám:
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352207
eCl@ss:
42020823
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.76
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Termék neve
Gentamicin sulfate salt, powder, BioReagent, suitable for cell culture
biológiai forrás
Micromonospora purpurea
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Forma
powder
hatékonyság
~600 μg Gentamicin per mg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szín
white to off-white
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycoplasma
Hatásmechanizmus
protein synthesis | interferes
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=S(O)(O)=O.O[C@]1(C)[C@@H]([C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O[C@H]3O[C@@](CC[C@H]3N)([C@@H](C)NC)[H])[C@@H](N)C[C@H]2N)OC1)NC.O[C@]4(C)[C@@H]([C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]5[C@@H](O)[C@H](O[C@H]6O[C@@](CC[C@H]6N)([C@@H](C)N)[H])[C@@H](N)C[C@H]5N)OC4)NC.O[
InChI
1S/C21H43N5O7.C20H41N5O7.C19H39N5O7.H2O4S/c1-9(25-3)13-6-5-10(22)19(31-13)32-16-11(23)7-12(24)17(14(16)27)33-20-15(28)18(26-4)21(2,29)8-30-20;1-8(21)12-5-4-9(22)18(30-12)31-15-10(23)6-11(24)16(13(15)26)32-19-14(27)17(25-3)20(2,28)7-29-19;1-19(27)7-28-18(13(26)16(19)24-2)31-15-11(23)5-10(22)14(12(15)25)30-17-9(21)4-3-8(6-20)29-17;1-5(2,3)4/h9-20,25-29H,5-8,22-24H2,1-4H3;8-19,25-28H,4-7,21-24H2,1-3H3;8-18,24-27H,3-7,20-23H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/t9-,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;8-,9-,10+,11-,12+,13+,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20+;8-,9+,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16+,17+,18+,19-;/m110./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RDEIXVOBVLKYNT-HDZPSJEVSA-N
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
Chemical structure: aminoglycoside
Gentamicin, also known as gentiomycin C, is an aminoglycoside, which is naturally produced by Gram-negative bacteria. This antibiotic functions by preventing protein synthesis. Gentamicin sulfate prevents the growth of both Gram positive and Gram negative bacteria, in vivo and in vitro. In tissue culture, gentamicin sulfate is used to inhibit the growth of various strains of mycoplasma.
Alkalmazás
Gentamicin sulfate, a broad-spectrum antibiotic, has been used as a selection agent (gentamicin-resistance gene) in cell culture and molecular biology applications. This product is recommended for use at 50 mg/L.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Mode of action: Gentamicin causes codon misreading by binding to the 30S ribosomal subunit, blocking the translocation of peptidyl-tRNA from the acceptor site to the donor site. The bactericidal effect of gentamicin on Pseudomonas aeruginosa is exerted by the binding of gentamicin to the outer membrane, where it displaces natural cations, destabilizes the membrane, and forms holes in the cell surface.
Antimicrobial spectrum: Includes Gram-negative and Gram-positive bacteria, including strains resistant to tetracycline, chloramphenicol, kanamycin and colistin, particularly strains of Pseudomonas, Proteus, Staphylococcus and Streptococcus.
Analízis megjegyzés
Solubility- freely soluble in water, practically insoluble in ethanol
Egyéb megjegyzések
Gentamicin is an aminoglycoside complex produced by fermentation of Micromonospora purpurea or M. echinospora. It is used as the sulfate salt. There are three components, each consisting of five basic nitrogens and requiring five equivalents of sulfuric acid per mole of gentamicin base.
Jogi nyilatkozat
Sterile solutions should be stored at 2-8°C. Solutions have also been shown to be stable at room temperature and in boiling aqueous buffers of pH 2-142.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Arnaud Gutierrez et al.
Molecular cell, 68(6), 1147-1154 (2017-12-12)
Physiologic and environmental factors can modulate antibiotic activity and thus pose a significant challenge to antibiotic treatment. The quinolone class of antibiotics, which targets bacterial topoisomerases, fails to kill bacteria that have grown to high density; however, the mechanistic basis
Inge Van Der Linden et al.
International journal of environmental research and public health, 11(10), 10105-10124 (2014-10-01)
It is accepted that irrigation water is a potential carrier of enteric pathogens, such as Salmonella and E. coli O157:H7 and, therefore, a source for contamination of fresh produce. We tested this by comparing irrigation water samples taken from five
Hongzhe Li et al.
PloS one, 6(4), e19130-e19130 (2011-05-10)
Exposure to intense sound or high doses of aminoglycoside antibiotics can increase hearing thresholds, induce cochlear dysfunction, disrupt hair cell morphology and promote hair cell death, leading to permanent hearing loss. When the two insults are combined, synergistic ototoxicity occurs
Meital Zilberman et al.
Acta biomaterialia, 22, 155-163 (2015-04-30)
Over the last decades, wound dressings have evolved from a crude traditional gauze dressing to tissue-engineered scaffolds. Many types of wound dressing formats are commercially available or have been investigated. We developed and studied hybrid bilayer wound dressings which combine
S A Sergeev et al.
Acta naturae, 3(4), 66-72 (2012-06-01)
The use of stem cell technologies in retinal defect reparation therapy has produced beneficial results. Nowadays, numerous protocols exist which provide a neural differentiation of the stem cells transplanted into the retina. However, questions concerning the functional replacement of the
Cikkek
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
Protokollok
Cultrex® Basement Membrane Extract (BME) is a soluble form of basement membrane purified from Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) tumor.
3-D Culture Matrix™ Mouse Laminin I may be used as a gel or as a media additive to study cellular growth and differentiation in three dimensions in vitro.
Kapcsolódó tartalom
Product Information Sheet