M0275
Minimum Essential Medium Eagle
With Earle′s salts, without ʟ-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture, 10x
Szinonimák:
EMEM, MEM
About This Item
Javasolt termékek
product name
Minimum Essential Medium Eagle, 10 ×, With Earle′s salts, without L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
form
liquid
koncentráció
10 ×
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
alkatrészek
phenol red: yes
HEPES: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
L-glutamine: no
sodium pyruvate: no
NaHCO3: no
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Feloldás
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
kiegészítés
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Cikkek
A large selection of MEM formulations. Minimum Essential Medium (MEM), developed by Harry Eagle, is one of the most widely used of all synthetic cell culture media.