Fontos dokumentumok
M5775
Minimum Essential Medium Eagle
With Hanks′ salts and sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Szinonimák:
EMEM, MEM
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Minimum Essential Medium Eagle, With Hanks′ salts and sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
Forma
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
alkatrészek
phenol red: yes
Hanks’ salts (2% CO2): yes
L-glutamine: no
sodium pyruvate: no
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Feloldás
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
A kalcium egy ionilag stabil kétértékű kation, amely a sejtkultúrában fontos hasznos és toxikus tulajdonságokkal rendelkezik. A sejttenyésztési közegek széles skálájának összetevője.
Calcium is an ionically stable divalent cation with important beneficial and toxic properties in cell culture. It is a component of a wide range of cell culture media.
A large selection of MEM formulations. Minimum Essential Medium (MEM), developed by Harry Eagle, is one of the most widely used of all synthetic cell culture media.