Fontos dokumentumok
62840
L-Lysine
≥98.0% (NT), for peptide synthesis
Szinonimák:
(S)-2,6-Diaminocaproic acid
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
L-Lysine, crystallized, ≥98.0% (NT)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (NT)
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]20/D +26.0±1.0°, c = 2% in 6 M HCl
minőség
crystallized
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
szennyeződések
≤1% water
mp
215 °C (dec.) (lit.)
~215 °C (dec.)
oldhatóság
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless to very faintly greenish-yellow
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
NCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10)/t5-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KDXKERNSBIXSRK-YFKPBYRVSA-N
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?