Fontos dokumentumok
23128
L-Lysine
analytical standard
Szinonimák:
(S)-2,6-Diaminocaproic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
analit kémiai osztály(ok)
amino acids, peptides, proteins
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szennyeződések
≤2.0% water
szín
white to off-white
mp
215 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formátum
neat
SMILES string
NCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10)/t5-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KDXKERNSBIXSRK-YFKPBYRVSA-N
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?