Fontos dokumentumok
L6001
DL-Lysine monohydrochloride
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
DL-2,6-Diaminohexanoic acid monohydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
DL-Lysine monohydrochloride, ≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to off-white
mp
267 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: soluble
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
Cl.NCCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BVHLGVCQOALMSV-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)