Fontos dokumentumok
L5626
L-Lysine monohydrochloride
≥98% (HPLC), suitable for immunohistochemistry
Szinonimák:
(S)-2,6-Diaminohexanoic acid monohydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
L-Lysine monohydrochloride, reagent grade, ≥98% (HPLC)
grade
reagent grade
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
szín
white to off-white
mp
263 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
OC([C@@H](N)CCCCN)=O.[H]Cl
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
Alkalmazás
- as a component in pre-fixative solution for electron microscopy
- as a component in blocking solution for immunohistochemistry(IHC)
- in the preparation of Periodate-lysine-paraformaldehyde (PLP) fixative for IHC
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Enzymatic Assay of Plasmin with D-Val-Leu-Lys-p-Nitroanilide Dihydrochloride
Protocol for Enzymatic Assay of Plasmin with D-Val-Leu-Lys-p-Nitroanilide Dihydrochloride