L2654
Lipopolysaccharides from Escherichia coli O26:B6
γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
Szinonimák:
LPS
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Escherichia coli (O26:B6)
Minőségi szint
sterilitás
γ-irradiated
termékcsalád
BioXtra
form
lyophilized powder
tisztítva
gel-filtration chromatography
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
<5% Protein (Lowry)
oldhatóság
H2O: 5 mg/mL, slightly hazy
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Feloldás
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Cikkek
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.