L2262
Lipopolysaccharides from Salmonella enterica serotype typhimurium
purified by gel-filtration chromatography
Szinonimák:
LPS
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Salmonella enterica (Serotype typhimurium)
Minőségi szint
Forma
lyophilized powder
tisztítva
gel-filtration chromatography
szennyeződések
<1% Protein
szín
white to faint yellow
oldhatóság
water: 0.90-1.10 mg/mL, hazy to turbid, colorless to faintly yellow
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.
Related Content
Lipopolysaccharide (LPS) is a major component of Gram-negative bacteria, important for microbiological research.