L7261
Lipopolysaccharides from Salmonella enterica serotype typhimurium
purified by trichloroacetic acid extraction
Szinonimák:
LPS
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Salmonella enterica (Serotype typhimurium)
Minőségi szint
Forma
lyophilized powder
tisztítva
trichloroacetic acid extraction
szennyeződések
1-10% Protein (Lowry)
szín
white to faint yellow
oldhatóság
water: 0.90-1.10 mg/mL, faintly hazy to hazy, colorless to faintly yellow
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.