L7634
α-Lactose-Agarose
saline suspension
Szinonimák:
alpha-lactose resin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine milk
Minőségi szint
form
saline suspension
technika/technikák
affinity chromatography: suitable
matrix
6% beaded agarose
mátrix aktiválás
divinyl sulfone
mátrix csatolmány
hydroxyl
mátrix távtartó
5 atoms
kapacitás
6-25 mg/mL binding capacity (lectin from Arachis hypogaea)
alkalmasság
suitable for chromatography
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
- in protein chromatography to purify galectins from lysed bacteria cells
- to capture ricin based on lectin-carbohydrate affinity
- to study microneme proteins and host-parasite cell surface receptors
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3