A2787
N-Acetyl-D-galactosamine–Agarose
saline suspension
Szinonimák:
N-Acetyl Galactosamine
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
plant
Minőségi szint
form
saline suspension
technika/technikák
affinity chromatography: suitable
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
mátrix aktiválás
epoxy
mátrix csatolmány
6-hydroxy
mátrix távtartó
12 atoms
kapacitás
≥6 mg/mL binding capacity (lectin from Glycine max)
alkalmasság
suitable for chromatography
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3