Fontos dokumentumok
M6400
D-Mannose Agarose
saline suspension
Szinonimák:
D-Mannose resin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
birch/beech wood hydrolysate
Minőségi szint
Forma
saline suspension
technika/technikák
affinity chromatography: suitable
Mátrix
cross-linked 4% beaded agarose
mátrix aktiválás
divinyl sulfone
mátrix csatolmány
hydroxyl
mátrix távtartó
5 atoms
kapacitás
≥40 mg/mL binding capacity (concanavalin A)
alkalmasság
suitable for chromatography
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)